Ácido amidosulfónico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
20675.290EA
59.8
EUR
20675.290
20675.320
20675.460
Ácido amidosulfónico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ácido amidosulfónico
Formula:
H₃NO₃S Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 205 °C Densidad: 2,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011603 Núm. CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Índice Merck: 13,09006 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue | Max. 0.05 % |
Water | Max. 0.1 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |