Cobre (II) óxido ≥97.5%, en polvo, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
84148.180EA 90.4 EUR
84148.180 84148.260
Cobre (II) óxido ≥97.5%, en polvo, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Cobre (II) óxido
Formula: CuO
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1326 °C
Densidad: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010979
Núm. CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02674
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97.5 %
Assay (Cu) Min. 78 %
Insoluble matter Max. 0.015 %
Water Max. 0.2 %
CO3 (Carbonate) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 0.03 %