Carbono activo, GPR RECTAPUR® para adsorción de gases
Proveedor: VWR Chemicals
84147.293EA 113 EUR
84147.293 84147.362
Carbono activo, GPR RECTAPUR® para adsorción de gases
Carbono activo
Formula: C
Pto. de fusión: 3550 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818
Order Now
Resultados test especificaciones
Benzene adsorption Min. 40 %
Butane activity Min. 31,5 %
Hardness number Min. 93
Loss on drying Max. 4 %
Particle size >8 US MESH [2.36 mm] Min. 95%