Sodio tiosulfato 0.05 M (0.05N) solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
85813.290EA 31.6 EUR
85813.290 85813.410
Sodio tiosulfato 0.05 M (0.05N) solución volumétrica
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7