Ácido perclórico 0.1 M (0.1 N) in glacial acetic acid solución volumétrica, para valoración de medios no acuosos, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
35418-1L 35418-500ML
35418-1LEA 154 EUR
35418-1L 35418-500ML
Ácido perclórico 0.1 M (0.1 N) in glacial acetic acid solución volumétrica, para valoración de medios no acuosos, Fluka™
Ácido perclórico
Formula: HClO₄
Densidad: 1,06 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011325
Núm. CAS: 7601-90-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 0.0997 - 0.1003 mol/l
Water (Karl Fischer) 0.1 - 0.2 %
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective