Yodo 99.8-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
03002-1KG 03002-100G 03002-500G 03002-6X1KG
03002-1KGEA 393 EUR
03002-1KG 03002-100G 03002-500G 03002-6X1KG
Yodo 99.8-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Yodo
Formula: I₂
Pto. de fusión: 113,5 °C
Densidad: 4,930 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,05036
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Density 9 (vs air)
Assay 99.8 - 100.5 %
Non-volatile matter Max. 0.03 %
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Residual solvents complying
Vapor Pressure 0.31 mmHg ( 25 °C)