Yodo 0.05 M I2 (0.1N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
35090-2.5LEA 136 EUR
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
Yodo 0.05 M I2 (0.1N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Yodo
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 184.3
Pto. de fusión: 114
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
Índice Merck: 13,05036
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001