Xileno (mezcla de isómeros) ≥98.5% (xylenes + ethylbenzene basis) ACS, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dimethylbenzene
247642-20L 247642-1L-CB 247642-2.5L
247642-20LEA 736 EUR
247642-20L 247642-1L-CB 247642-2.5L
Xileno (mezcla de isómeros) ≥98.5% (xylenes + ethylbenzene basis) ACS, Riedel-de Haën™
Xileno (mezcla de isómeros)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 136…140 °C
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0.87 g/cm³
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077264
Núm. CAS: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Xylene isomers and Ethylbenzol (GC) Min. 98.50 %
Ethyl benzene (GC) Max. 25 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
S-compounds (as S) Max. 0.003 %
APHA Max. 10
Reaction against H₂SO₄ complying
Vapor Pressure 18 mmHg ( 37.7 °C)