di-Sodio tetraborato decahidrato 99.0-103.0%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
11625-25KG 11625-2.5KG 11625-6X2.5KG
11625-25KGEA 357 EUR
11625-25KG 11625-2.5KG 11625-6X2.5KG
di-Sodio tetraborato decahidrato 99.0-103.0%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
di-Sodio tetraborato decahidrato
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 742 °C (anhy.) ≥ 62 °C (–H₂O of crystall.)
Densidad: 1.7 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149193
Núm. CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 13,08662
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 103.0 %
pH (4 %, 20°C) 9.0 - 9.6
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Calcium (Ca) Max. 100 ppm
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Carbonate and bicarbonate complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying