Sodio carbonato decahidrato 99.5-100.5% (base secada), Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Soda
13414-1KG 13414-50KG 13414-2.5KG 13414-6X1KG
13414-1KGEA 56 EUR
13414-1KG 13414-50KG 13414-2.5KG 13414-6X1KG
Sodio carbonato decahidrato 99.5-100.5% (base secada), Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, Fluka™
Sodio carbonato decahidrato
Formula: Na₂CO₃·10H₂O
MW: 286.14 g/mol
Pto. de fusión: 32 °C
Densidad: 1.460 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149178
Núm. CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (excluding dried substance) 99.5 - 100.5 %
Assay of Na₂CO₃ 36.7 - 40.0 %
Loss on drying 55.0 - 65.0 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Appearance of the solution complying
Alkali hydroxide, -bicarbonates complying
Residual solvents complying