Sodio molibdato dihidrato 99-100.5% (base secada), Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Molibdato de disodio dihidrato, Molibdato(VI) de sodio dihidrato
13315-1KG 13315-2.5KG
13315-1KGEA 489 EUR
13315-1KG 13315-2.5KG
Sodio molibdato dihidrato 99-100.5% (base secada), Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., Fluka™
Sodio molibdato dihidrato
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C (–H₂O of crystall.)
Densidad: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149170
Núm. CAS: 10102-40-6
Índice Merck: 13,08718
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (140°C, 3h) 14.0 - 16.0 %
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 200 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying