di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato 98.0-102.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Sodio fosfato disódico heptahidrato, Hidrogenoortofosfato de disodio heptahidrato
S9390-100G S9390-1KG S9390-500G S9390-6X500G
S9390-100GEA 0 EUR
S9390-100G S9390-1KG S9390-500G S9390-6X500G
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato 98.0-102.0% ACS, Fluka™
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato
Formula: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268.07 g/mol
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 48
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149180
Núm. CAS: 7782-85-6
ADR: 3
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.7 - 9.3
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %