Sodio tiosulfato pentahidrato ≥99.5%, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
31459-1KG 31459-5KG 31459-6X1KG
31459-1KGEA 63.4 EUR
31459-1KG 31459-5KG 31459-6X1KG
Sodio tiosulfato pentahidrato ≥99.5%, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Sodio tiosulfato pentahidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Pto. Ebullición: Decomposes on heating
Pto. de fusión: 48 °C (desc.)
Densidad: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149186
Núm. CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 7.5
pH (10 %, 20°C) 6.0 - 8.4
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate and sulfite (as SO₄) Max. 0.1 %
Sulfide (S) Max. 0.0001 %
Total N Max. 0.002 %
Appearance of the solution complying