Calcio cloruro hexahidrato 97-103%, meets analytical specification of Ph. Eur., E509 (max. 0,0001% Al), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
12074-1KG
12074-2.5KG
12074-6X2.5KG
12074-1KGEA
0
EUR
12074-1KG
12074-2.5KG
12074-6X2.5KG
Calcio cloruro hexahidrato 97-103%, meets analytical specification of Ph. Eur., E509 (max. 0,0001% Al), Fluka™
Calcio cloruro hexahidrato
- Contains ≤0.0001% Al.
Formula:
CaCl₂·6H₂O Pto. Ebullición: 1,900 °C (1.013 hPa) Pto. de fusión: 29 °C Densidad: 1,680 g/cm3 (20 °C) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00149616 Núm. CAS: 7774-34-7 Índice Merck: 13,01660 |
Resultados test especificaciones
Transition Temp | solidification point 28-30 °C |
Identity | complying |
Assay | 97.0 - 103.0 % |
Solidification range | 28 - 30 °C |
Acid. or alk. react. impurities | complying |
Aluminium (Al) | Max. 1 ppm |
Arsenic (As) | Max. 1 ppm |
Barium (Ba) | complying |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Magnesium and alkali metals | Max. 0.3 % |
Fluoride (F) | Max. 40 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 100 ppm |
Residual solvents | complying |
Appearance of the solution | complying |