Estaño (II) cloruro dihidrato ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Stannous chloride dihydrate
31669-100G
31669-1KG
31669-500G
31669-6X1KG
31669-25KG
31669-100GEA
69.6
EUR
31669-100G
31669-1KG
31669-500G
31669-6X1KG
HONC31669-25KG
Estaño (II) cloruro dihidrato ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Estaño (II) cloruro dihidrato
Formula:
SnCl₂·2H₂O Pto. Ebullición: Decomposes on heating Pto. de fusión: 37-38 °C Densidad: 2,71 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149863 Núm. CAS: 10025-69-1 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 13,08861 |
Resultados test especificaciones
Assay | 98.0 - 103.0 % |
Solubility in HCl | complying |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.002 % |
Arsenic (As) | Max. 0.0001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.002 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.005 % |
Other heavy metals (as Pb) | Max. 0.01 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |
Substances not precipitated by H₂S (SO₄) | Max. 0.05 % |