Acetonitrilo ≥99.9% (por GC) for DNA synthesis, Burdick & Jackson™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
34442-45L 34442-2.5L 34442-7L
34442-45LEA 7360 EUR
34442-45L HONC34442-2.5L HONC34442-7L
Acetonitrilo ≥99.9% (por GC) for DNA synthesis, Burdick & Jackson™
Acetonitrilo
Beilstein Number: 741857
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 82 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.001 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %