Acetonitrilo ≥99.9% (por GC), CHROMASOLV™ para HPLC, para espectrofotometría UV, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
34888-18L 34888-1L 34888-2.5L 34888-4X2.5L 34888-6X1L 34888-7L 34888-45L
34888-18LEA 2930 EUR
34888-18L 34888-1L 34888-2.5L 34888-4X2.5L 34888-6X1L 34888-7L HONC34888-45L
Acetonitrilo ≥99.9% (por GC), CHROMASOLV™ para HPLC, para espectrofotometría UV, Riedel-de Haën™
Acetonitrilo
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 741857
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 82 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0002 %
Transmittance at 195 nm Min. 65 %
Transmittance at 200 nm Min. 88 %
Transmittance at 210 nm Min. 93 %
Transmittance at 235 nm Min. 99 %
Absorbance (JP)(Val.Ref) complying
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.5 ppb