Acetonitrilo ≥99.9%, CHROMASOLV™, grado gradiente para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
34851-7L 34851-18L 34851-200L 34851-1L 34851-2.5L 34851-4X2.5L 34851-6X1L 34851-10L-RC 34851-45L 34851S-5L 34851-30L 34851-1000L
34851-7LEA 1220 EUR
34851-7L 34851-18L 34851-200L 34851-1L 34851-2.5L 34851-4X2.5L 34851-6X1L 34851-10L-RC HONC34851-45L HONC34851S-5L HONC34851-30L HONC34851-1000L
Acetonitrilo ≥99.9%, CHROMASOLV™, grado gradiente para HPLC, Riedel-de Haën™
Acetonitrilo
  • Same high quality as CHROMASOLV HPLC
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV profile by HPLC
  • Low impurity gradient LC baseline
Beilstein Number: 741857
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.90 %
Refractive index (n 20/D) 1.3435 - 1.3445
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0002 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.0044
Absorbance at 250 nm Max. 0.0044
Absorbance at 235 nm Max. 0.0044
Absorbance at 230 nm Max. 0.0044
Absorbance at 200 nm Max. 0.032
Absorbance at 195 nm Max. 0.12
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.5 ppb
HPLC Gradient at 210 nm Max. 3 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 0.5 mAU
Baseline drift at 210 nm Max. 15 mAU
Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)
Measuring Range ≤15 mAU baseline drift, (210 nm)
Autoignition Temperature 973 °F