Acetona ≥99.8%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
34850-45L
34850-1L
34850-2.5L
34850-4X2.5L
34850-6X1L
34850-18L
34850-190LRC
34850-190L-RC
34850-45LEA
3020
EUR
34850-45L
34850-1L
34850-2.5L
34850-4X2.5L
34850-6X1L
HONC34850-18L
HONC34850-190LRC
HONC34850-190L-RC
Acetona ≥99.8%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Acetona
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Formula:
CH₃COCH₃ Pto. Ebullición: 55…57 °C (1,013 hPa) Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 0,79 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 14,3 %(V) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008765 Núm. CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II IR: 01-2119471330-49 Índice Merck: 13,00067 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.002 % |
Transmittance at 330 nm | Min. 15 % |
Transmittance at 335 nm | Min. 50 % |
Transmittance at 340 nm | Min. 80 % |
Transmittance from 350 nm | Min. 98 % |
Vapor Density | 2 (vs air) |
Vapor Pressure | 184 mmHg ( 20 °C) |