Etilo acetato ≥99.8%, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
494518-1L 494518-2L
494518-1LEA 124 EUR
494518-1L 494518-2L
Etilo acetato ≥99.8%, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
Pto. Ebullición: 77 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –84 °C
Densidad: 0,901 g/cm³
Pto. de inflamación: 11,5 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Titrable Acid Max. 0.0009 meq/g
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 275 nm Max. 0.01
Absorbance at 263 nm Max. 0.05
Absorbance at 254 nm Max. 1.00
Vapor Pressure 73 mmHg ( 20 °C)