Etilo acetato ≥99.9%, CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Acetato de etilo
31063-18L 31063-1L 31063-2.5L 31063-45L 31063-4X2.5L 31063-7L
31063-18LEA 1320 EUR
31063-18L 31063-1L 31063-2.5L 31063-45L 31063-4X2.5L 31063-7L
Etilo acetato ≥99.9%, CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
Etilo acetato
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formula: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 77 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –84 °C
Densidad: 0.901 g/cm³
Pto. de inflamación: 11.5 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Autoignition Temperature 801 °F
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Suitability for residue analysis max. 5 ng/l
Vapor Density 3 (20 °C, vs air)
Vapor Pressure 73 mmHg ( 20 °C)