Etilo acetato ≥99.7%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Acetato de etilo
34858-7L 34858-18L 34858-1L 34858-2.5L 34858-4X2.5L 34858-6X1L 34858-200L 34858-30L-RC 34858-45L
34858-7LEA 549 EUR
34858-7L 34858-18L 34858-1L 34858-2.5L 34858-4X2.5L 34858-6X1L 34858-200L 34858-30L-RC HONC34858-45L
Etilo acetato ≥99.7%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Etilo acetato
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formula: CH₃COOC₂H₅
Pto. Ebullición: 77 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –84 °C
Densidad: 0,901 g/cm³
Pto. de inflamación: 11,5 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 270 nm Max. 0.10
Absorbance at 260 nm Max. 0.30
Absorbance at 255 nm Max. 0.70
Refractive Index n20/D 1.3720 (lit.)