Ácido trifluoroacético ≥99.0%, CHROMASOLV™ para HPLC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: TFA
302031-100ML 302031-1L 302031-10X1ML
302031-100MLEA 233.67 EUR
302031-100ML 302031-1L 302031-10X1ML
Ácido trifluoroacético ≥99.0%, CHROMASOLV™ para HPLC, Fluka™
Ácido trifluoroacético
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 742035
Formula: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Pto. Ebullición: 72 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004169
Núm. CAS: 76-05-1
UN: 2699
ADR: 8 I
Índice Merck: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (alkalimetric) 99.0 - 101.0 %
Assay (GC) Min. 99.0 %
Identity (IR) complying
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.10
Absorbance at 260 nm Max. 0.9
APHA Max. 20
Vapor Density 3.9 (vs air)