Ácido trifluoroacético ≥99.0% (por GC), BioSyn™ for biosynthesis, para HPLC, Burdick & Jackson™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: TFA
91707-10X1ML 91707-250ML
91707-10X1MLEA 364 EUR
91707-10X1ML 91707-250ML
Ácido trifluoroacético ≥99.0% (por GC), BioSyn™ for biosynthesis, para HPLC, Burdick & Jackson™
Ácido trifluoroacético
Formula: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Pto. Ebullición: 72 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004169
Núm. CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Índice Merck: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Refractive Index n20/D 1.3 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
Suitability test (HPLC) complying
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance at 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.1
Absorbance at 260 nm Max. 0.9
APHA Max. 25