Ácido trifluoroacético 99%, grado reactivo, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
T6508-10AMP
T6508-100ML
T6508-1L
T6508-25ML
T6508-500ML
T6508-5X10AMP
T6508-10AMPEA
93.84
EUR
T6508-10AMP
T6508-100ML
T6508-1L
T6508-25ML
T6508-500ML
T6508-5X10AMP
Ácido trifluoroacético 99%, grado reactivo, Fluka™
Ácido trifluoroacético
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 742035
Formula:
C₂HF₃O₂ Pto. Ebullición: 72 °C (1,013 hPa) Pto. de fusión: -15 °C Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004169 Núm. CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Índice Merck: 13,09754 |
|
Resultados test especificaciones
Vapor Pressure | 97.5 mmHg ( 20 °C) |
Assay (alkalimetric) | 98.5 - 101.5 % |
Assay (GC) | Min. 98.5 % |
Identity (IR) | complying |
APHA | Max. 30 |
Refractive Index | n20/D 1.3 (lit.) |