1-Butanol 99,7, CHROMASOLV™ Plus HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Alcohol n-butilico, n-Butanol
34867-4X2.5L 34867-2.5L 34867-1L 34867-6X1L
34867-4X2.5LEA 698 EUR
34867-4X2.5L 34867-2.5L 34867-1L 34867-6X1L
1-Butanol 99,7, CHROMASOLV™ Plus HPLC, Riedel-de Haën™
1-Butanol
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 969148
RTECS Number: 200-751-6
UNSPSC Code: EO1400000
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 119 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: <–90 °C
Densidad: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 9.4 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002964
Núm. CAS: 71-36-3
UN: 1120
ADR: 3 III
IR: 01-2119484630-38
Índice Merck: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) Min. 99.70 %
APHA Max. 10
Non-volatile matter Max. 0.001 %
IR spectrum complying
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as C₃H₇COOH) Max. 0.002 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance 280 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absorbance at 240 nm Max. 0.10
Absorbance at 235 nm Max. 0.10
Absorbance at 225 nm Max. 0.50
Absorbance at 220 nm Max. 0.70
Absorbance at 210 nm Max. 1.0