1-Propanol ≥99% (por GC), Purum
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Alcohol propílico
24135-160KG 24135-1L 24135-2.5L 24135-20KG 24135-6X1L
24135-160KGEA 2060 EUR
24135-160KG 24135-1L 24135-2.5L 24135-20KG 24135-6X1L
1-Propanol ≥99% (por GC), Purum
1-Propanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1098242
RTECS Number: UH8225000
UNSPSC Code: 12191601
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 96…98 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –127 °C
Densidad: 0,803…0.804 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002941
Núm. CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as C₂H₅COOH) Max. 0.002 %
Autoignition Temperature 700 °F
Vapor Pressure 10 mmHg ( 147 °C)
Vapor Density 2.1 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.384 (lit.)