2-Propanol 99,9, CHROMASOLV™ Plus HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Alcohol isopropílico, IPA
650447-1L 650447-2.5L 650447-4X2.5L
650447-1LEA 72.6 EUR
650447-1L 650447-2.5L 650447-4X2.5L
2-Propanol 99,9, CHROMASOLV™ Plus HPLC, Riedel-de Haën™
2-Propanol
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formula: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 77…83 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 0.784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.85 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 275 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.30
Absorbance at 245 nm max. 1.0
Fluorescence (chinin) at 365 nm max. 0.5 ppb
GC (as heptachlor epoxide) max. 10 ng/l
Vapor Density 2.1 (vs air)
Autoignition Temperature 750 °F
Explosion Limit 2 %
Vapor Pressure 33 mmHg ( 20 °C)