n-Dodecano ≥99%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dodecane
D221104-100ML D221104-2.5L D221104-500ML
D221104-100MLEA 44.1 EUR
D221104-100ML D221104-2.5L D221104-500ML
n-Dodecano ≥99%, grado reactivo
n-Dodecano
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Pto. Ebullición: 215…217 °C
Pto. de fusión: –9,6 °C
Densidad: 0,75 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008969
Núm. CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Pressure 1 mmHg ( 47.8 °C)
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99 %
Refractive index (n 20/D) 1.420 - 1.424
APHA Max. 20
Vapor Density 5.96 (vs air)
Autoignition Temperature 401 °F