2-Metilbutano 99,5, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: iso-Pentano
270342-1L 270342-2.5L
270342-1LEA 224 EUR
270342-1L 270342-2.5L
2-Metilbutano 99,5, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
2-Metilbutano
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formula: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72.15 g/mol
Pto. Ebullición: 28 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –160 °C
Densidad: 0.62 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: <–35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009338
Núm. CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 240 nm Max. 0.01
Absorbance at 220 nm Max. 0.07
Absorbance at 210 nm Max. 0.30
Absorbance at 192 nm Max. 1.0
Vapor Density 2.6 (vs air)
Autoignition Temperature 788 °F