Etilbenceno 99,0 GC_ASSAY_METHOD, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Phenylethane
03080-1L 03080-250ML
03080-1LEA 133 EUR
03080-1L 03080-250ML
Etilbenceno 99,0 GC_ASSAY_METHOD, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Etilbenceno
Beilstein Number: 1901871
RTECS Number: DA0700000
UNSPSC Code: 12190000
Formula: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 135…137 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011647
Núm. CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Autoignition Temperature 810 °F
Identity (NMR) complying
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Toluene (GC) Max. 0.3 %
Benzene (GC) Max. 0.1 %
Refractive index (n 20/D) 1.494 - 1.496
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Explosion Limit 6.7 %