Tolueno ≥99.9%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
34866-1L 34866-2.5L 34866-4X2.5L 34866-100ML 34866-45L-RC 34866-200L-RC
34866-1LEA 94.2 EUR
34866-1L 34866-2.5L 34866-4X2.5L 34866-100ML HONC34866-45L-RC HONC34866-200L-RC
Tolueno ≥99.9%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Tolueno
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formula: C₆H₅CH₃
Pto. Ebullición: 110,6 °C
Pto. de fusión: -95 °C
Densidad: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 7,1 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008512
Núm. CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
IR: 05-2114615130-69
Índice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Thiophene Max. 0.0005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.10
Absorbance at 288 nm Max. 0.50
Absorbance at 286 nm Max. 1.00
Refractive Index n20/D 1.496 (lit.)
Explosion Limit 7 %
Vapor Pressure 22 mmHg ( 20 °C)