o-Xileno ≥99.0% (por GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1,2-Dimethylbenzene
95662-250ML 95662-2.5L 95662-1L
95662-250MLEA 49.1 EUR
95662-250ML 95662-2.5L 95662-1L
o-Xileno ≥99.0% (por GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
o-Xileno
Beilstein Number: 1815558
Formula: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 7.6 %(V)
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008519
Núm. CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.504 - 1.506
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
m-, p-Xylene (GC) Max. 0.6 %
Toluene (GC) Max. 0.4 %
Explosion Limit 7 %
Vapor Density 3.7 (vs air)