m-Xileno 99,0 GC_ASSAY_METHOD, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dimethylbenzene
95672-2.5L 95672-1L
95672-2.5LEA 0 EUR
95672-2.5L 95672-1L
m-Xileno 99,0 GC_ASSAY_METHOD, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
m-Xileno
Beilstein Number: 605441
RTECS Number: ZE2275000
UNSPSC Code: 12190000
Formula: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 138…139 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 0.87 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008536
Núm. CAS: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,10214
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.496 - 1.498
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
o-Xylene (GC) Max. 0.5 %
p-Xylene (GC) Max. 0.5 %
Sum of the isomers (GC) Max. 0.5 %
Ethyl benzene (GC) Max. 1.0 %
Toluene (GC) Max. 0.5 %
Explosion Limit 7 %