Ciclohexano ≥99.7%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
34855-7L 34855-1L 34855-2.5L 34855-4X2.5L 34855-6X1L
34855-7LEA 980 EUR
34855-7L 34855-1L 34855-2.5L 34855-4X2.5L 34855-6X1L
Ciclohexano ≥99.7%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Ciclohexano
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formula: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Pto. Ebullición: 81 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 6.4 °C
Densidad: 0.78 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 8.3 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) Min. 99.70 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 255 nm Max. 0.01
Absorbance at 250 nm Max. 0.03
Absorbance at 240 nm Max. 0.08
Absorbance at 235 nm Max. 0.10
Absorbance at 230 nm Max. 0.20
Absorbance at 220 nm Max. 0.50
Absorbance at 210 nm Max. 1.00
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1.0 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1.0 ppb
APHA Max. 10
Vapor Pressure 77 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.426 (lit.)
Explosion Limit 9 %
Autoignition Temperature 500 °F