Potasio bromuro ≥99% (trace metals basis), FT-IR Grade, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
221864-100G 221864-25G
221864-100GEA 110 EUR
221864-100G 221864-25G
Potasio bromuro ≥99% (trace metals basis), FT-IR Grade, Fluka™
Potasio bromuro
  • Spectrophotometric grade reagents and solvents are made specifically for applications using FT-IR
Formula: KBr
MW: 119 g/mol
Pto. Ebullición: 1.383 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 734 °C
Densidad: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011358
Núm. CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Índice Merck: 13,07701
Order Now
Resultados test especificaciones
Suitability for IR spectroscopy complying
Assay Min. 99 %
Metallic impurities (Total) Max. 10000 ppm
Vapor Pressure <0.01 mmHg ( 20 °C)