Potasio bromuro para espectrofotometría IR, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
34919-50KG 34919-100G 34919-6X100G
34919-50KGEA 40960 EUR
34919-50KG 34919-100G 34919-6X100G
Potasio bromuro para espectrofotometría IR, Fluka™
Potasio bromuro
Formula: KBr
Pto. Ebullición: 1,383 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 734 °C
Densidad: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011358
Núm. CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Índice Merck: 13,07701
Order Now
Resultados test especificaciones
Suitability for IR spectroscopy complying
Vapor Pressure 1 mmHg ( 795 °C)