Potasio cianuro ≥97.0%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
31252-100G 31252-1KG 31252-250G 31252-25KG
31252-100GEA 69.77 EUR
31252-100G 31252-1KG 31252-250G 31252-25KG
Potasio cianuro ≥97.0%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Potasio cianuro
Formula: KCN
Pto. de fusión: 634,5 °C
Densidad: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011397
Núm. CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,07709
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.5 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.04 %
Sulfide (S) Max. 0.0005 %
Thiocyanate (SCN) Max. 0.01 %