Cianuro de sodio ≥95.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
205222-100G 205222-2.5KG
205222-100GEA 0 EUR
205222-100G 205222-2.5KG
Cianuro de sodio ≥95.0% ACS, Fluka™
Cianuro de sodio
Formula: CNNa
Pto. Ebullición: 1,407 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 563 °C
Densidad: 1,600 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003523
Núm. CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,08679
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 95.0 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Sulfide (S) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.15 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Thiocyanate (SCN) Max. 0.02 %