Potasio carbonato, anhidro ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Potash
60110-1KG
60110-5KG
60110-20KG
60110-1KGEA
0
EUR
60110-1KG
60110-5KG
HONC60110-20KG
Potasio carbonato, anhidro ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Potasio carbonato
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula:
K₂CO₃ Pto. Ebullición: Decomposition Pto. de fusión: 891 °C Densidad: 2,430 g/cm³ (19 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011382 Núm. CAS: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Índice Merck: 13,07702 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 50 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 50 ppm |
Copper (Cu) | Max. 50 ppm |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Sodium (Na) | Max. 5000 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 50 ppm |
Lead (Pb) | Max. 50 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 50 ppm |
Total S (as SO₄) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |