Litio carbonato ≥99%, Purum, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
13010-100KG 13010-1KG 13010-100G
13010-100KGEA 6010 EUR
13010-100KG 13010-1KG 13010-100G
Litio carbonato ≥99%, Purum, Fluka™
Litio carbonato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1.300 °C
Pto. de fusión: 720 °C
Densidad: 2.110 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011084
Núm. CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Índice Merck: 13,05549
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.03 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.3 %