Litio carbonato ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. ACS para microscopía, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
62470-100G 62470-500G
62470-100GEA 51.4 EUR
62470-100G 62470-500G
Litio carbonato ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. ACS para microscopía, Fluka™
Litio carbonato
Formula: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1.300 °C
Pto. de fusión: 720 °C
Densidad: 2.110 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011084
Núm. CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Índice Merck: 13,05549
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in HCl Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 10 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.002 %
S-compounds (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 5 ppm