Potasio dicromato ≥99.8%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
31255-1KG 31255-250G
31255-1KGEA 196 EUR
31255-1KG 31255-250G
Potasio dicromato ≥99.8%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Potasio dicromato
Formula: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Pto. Ebullición: 500 Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 398 °C
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011367
Núm. CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
ADR: 6.1 I
IR: 01-2119454792-32
Índice Merck: 12,07790
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.8 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %