Potasio cromato ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
31250-1KG 31250-250G
31250-1KGEA 226 EUR
31250-1KG 31250-250G
Potasio cromato ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Potasio cromato
Formula: K₂CrO₄
Pto. Ebullición: 1,000 °C
Pto. de fusión: 968,3 °C
Densidad: 2,732 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011368
Núm. CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,07784
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.6 - 9.8
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %