Sodio fluoruro ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
30105-50KG 30105-1KG
30105-50KGEA 2950 EUR
30105-50KG 30105-1KG
Sodio fluoruro ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Sodio fluoruro
Formula: NaF
Pto. Ebullición: 1,704 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 990 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003524
Núm. CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 100.5 %
Water insoluble matter Max. 0.02 %
Loss on drying (150°C) Max. 0.2 %
Loss on drying (130 °C, 3 h) Max. 0.5 %
Acidity or alkalinity complying
Free acid (as HF) Max. 0.05 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.04 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Sodium Hexafluorosilicicate ( Na₂SiF₆) Max. 0.1 %
Fluorosilicate (SiF₆) complying
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 0.005 %
Appearance of the solution complying