Sodio peryodato 99,8, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sodio metaperiodato, Sodio tetroxoyodato (VII)
30323-100G 30323-500G 30323-6X500G
30323-100GEA 97 EUR
30323-100G 30323-500G 30323-6X500G
Sodio peryodato 99,8, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Sodio peryodato
Formula: NaIO₄
MW: 213.89 g/mol
Pto. Ebullición: 300
Pto. de fusión: 270 °C (desc.)
Densidad: 3.86 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003534
Núm. CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1 I
Índice Merck: 13,08714
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.8 %
Assay (excluding dried substances) 99.8 - 100.3 %
Loss on drying (110°C) Max. 0.2 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Other halogens (as Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %