Potasio permanganato 0.02 M KMnO4 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
35186-1L 35186-6X1L
35186-1LEA 48.99 EUR
35186-1L 35186-6X1L
Potasio permanganato 0.02 M KMnO4 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective