Agua, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Hydrogen oxide
270733-1L 270733-2.5L 270733-4L 270733-6X1L
270733-1LEA 69.8 EUR
270733-1L 270733-2.5L 270733-4L 270733-6X1L
Agua, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Agua
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 0.9971 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.005
Absorbance at 210 nm Max. 0.01
Absorbance at 205 nm Max. 0.01
HPLC Gradient at 254 nm Max. 2 mAU
HPLC Gradient at 210 nm Max. 10 mAU