Agua, CHROMASOLV™ Plus para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Hydrogen oxide
34877-2.5L 34877-4X2.5L 34877-1L
34877-2.5LEA 120.07 EUR
34877-2.5L 34877-4X2.5L 34877-1L
Agua, CHROMASOLV™ Plus para HPLC, Riedel-de Haën™
Agua
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 2050024
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 0,9971 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Non-volatile matter Max. 3 ppm
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
HPLC Gradient at 254 nm Max. 1 mAU
HPLC Gradient at 210 nm Max. 5 mAU
Chloride (Cl) Max. 0.01 ppm
Fluoride (F) Max. 0.01 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.1 ppm