Sodio hidróxido 0.1 M NaOH (0.1N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
35263-1L 35263-5L-VP 35263-10L-VP 35263-5L 35263-6X1L
35263-1LEA 34.79 EUR
35263-1L 35263-5L-VP 35263-10L-VP 35263-5L 35263-6X1L
Sodio hidróxido 0.1 M NaOH (0.1N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 100 °C (1,013 hPa)
Densidad: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective